Learn More
Ansell Alphatec™ 4000 Avant2 Airline Ultraschallgeschweißt und verklebt - Modell 757 - G02
Artikelnummer. 17180835
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
3 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17180835 S 3 Stück
17110845 M 3 Stück
17140845 L 3 Stück
17170845 XL 3 Stück
17100855 2XL 3 Stück
17130855 3XL 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17180835 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. GR40TA0075702G02
Verfügbar ab: 01-06-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alphatec™ Der ultraschallverschweißte und verklebte Chemikalienschutzanzug 4000 Avant2 Airline bietet ein Panoramavisier, um dem Träger ein gutes Sichtfeld zu gewährleisten, und verfügt zudem über verschiedene Ärmeloptionen.
  • Erweiterte Verteidigungsanlagen: Der AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Ultraschallgeschweißt und verklebt - Der Schutzanzug Modell 757 wurde gegen mehr als 200 Chemikalien, einschließlich chemischer Kampfstoffe, getestet.
  • Verbesserter Schutz: Dieser vollständige Chemikalienschutzanzug verfügt über ein Panoramavisier, das dem Träger ein gutes Sichtfeld gewährleistet, und bietet zudem verschiedene Ärmeloptionen.
  • Reduzierte Risiken: Die integrierten Socken und die elastischen Überziehlaschen dieses Ganzkörperschutzanzugs können in Chemikalienschutzstiefeln getragen werden, während die Beinüberziehlaschen außen getragen werden, um das Eindringen von Chemikalien zu minimieren.
  • Erhöhte Tastempfindlichkeit: Dieser Chemikalienschutzanzug verfügt über ein Panoramavisier, das dem Träger ein gutes Sichtfeld bietet.
DESIGN MERKMALE:
  • Vollständig gekapselter Anzug, der für die Verwendung in Kombination mit dem fest angebrachten AlphaTec™ AVANT STS V.1 Flugverkehrsregler.
  • Zu den Merkmalen des Anzugs gehören ein internes Luftkanal-Belüftungssystem, doppelte Bündchen, Finger- und Daumenschlaufen, G02 AlphaTec™ 02-100 oder G05 AlphaTec™ 29-500 Handschuhe.
  • Angenähte Socken mit elastischer Stiefelüberklappe und Notfallreißleine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-KATEGORIE III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Farbe Grün
Zur Verwendung mit (Anwendung) Contaminated Environments, Chemical Handling, Filling, blending and charging of raw materials, Transferring liquids and solids, Opening and draining pumps valves or lines, Loading and unloading of proces equipment, Raw material sample collection, Concentration mixing and palletisation, Hazmat response, Assembly and disassembly of large pipes
Hood Type Vollständig gekapselt
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Größe S
Knöchelform Angenähte Socken, elastische Stiefelüberziehklappe
Verschlusstyp Reißverschluss
Kragenform Kapuze mit Panoramavisier
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Geschlecht Unisex
Flaschenhalstyp Kapuze mit Panoramavisier
Produkttyp Chemikalienschutzanzug
Schutzartklasse CE-KATEGORIE III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Saumtyp Ultraschallgeschweißt und verklebt