Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline Ultrasonically Welded and Taped
Click to view available options
Größe:
2X-Large
3XL
Groß
L/XL
Mittel
S
Packungsgröße:
3 Stück
Beschreibung
Affixed by the wearer and detachable for reuse.
- The air flow is adjustable from 340 L/min to 590 L/min at a working pressure of 3.5 to 5 bar.
- Exceptional protection, over 200 chemicals permeation tested, including chemical warfare agents
- Panoramic visor design ensures a good field of vision for the wearer
- A range of sleeve options available, including double cuffs and permanently attached chemical protective gloves.
- HEPA filter provides secondary protection from airline contamination and a SMC silencer ensures the noise inside the suit is always below 70 dB (even at maximum airflow)
- Exhalation valves fitted to the rear of the suit allows C02 to escape and equalises pressure within the suit, allowing for a full range of movement without risk of excessive pressure causing harm to the suit or the wearer
- Emergency rip cord permits rapid doffing of the suit in cases of emergency or undue distress to the wearer
- Socks are designed to be worn inside chemical protective boots with the leg overflap worn outside to reduce the potential for chemical ingress
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 14605:2005 + A1:2009, CE Kategorie III, EN 1073-1:2016 + A1:2018, EN 1149-5:2018 |
| Farbe | Grün |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kontaminierte Umgebungen, Chemikalienhandhabung, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, Be- und Entladen von Prozessanlagen, Rohstoff-Probenentnahme, Konzentrieren, Mischen und Palletieren, Gefahrstoff-Noteinsatz, Montage und Demontage großer Rohre |
| Hood Type | Vollständig gekapselt |
| Material | Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe |
| Größe | S |
| Knöchelform | Befestigte Socken mit elastischen Stiefelüberwürfen |
| Verschlusstyp | Reißverschluss |
| Kragenform | Gekapselte Haube |
| Stulpenform | Elastische Doppelmanschetten mit Finger- und Daumenschlaufe und dauerhaft befestigte Chemikalienschutzhandschuhe |
| Mehr anzeigen |