Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000 AVANT2 AIRline
Artikelnummer. 17100785
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
3 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17100785 M 3 Stück
17170775 S 3 Stück
17160785 XL 3 Stück
17190785 2XL 3 Stück
17130785 L 3 Stück
17120795 3XL 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17100785 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. GR40T00075603
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eingekapselte chemische Schutzanzüge zur Verwendung mit luftgespeisten/versorgten Systemen.
  • Außerordentlicher Schutz, über 200 Chemikalien auf Permeation getestet, einschließlich chemischer Kampfstoffe
  • Verschweißte und verklebte Nähte, unsere größte Barriere gegenüber Flüssigkeiten und Partikeln.
  • Das Panorama-Visierdesign sorgt für ein gutes Sichtfeld für den Träger.
  • Eine Reihe von Ärmeloptionen ist erhältlich, darunter doppelte Bündchen und fest angebrachte chemikalienbeständige Handschuhe
  • Der HEPA-Filter bietet sekundären Schutz gegen Luftverunreinigungen und ein SMC-Schalldämpfer sorgt dafür, dass das Geräusch im Anzug immer unter 70 dB liegt (selbst bei maximalem Luftstrom).
  • Die Reißleine für Notfälle ermöglicht ein schnelles Ausziehen des Anzugs bei Notfällen oder übermäßiger Belastung des Trägers.
  • Angesetzte Socken mit elastischem Stiefelüberschlag - Die Socken sind so konzipiert, dass sie in den Chemikalienschutzstiefeln getragen werden, während der Beinüberschlag außen getragen wird, um die Gefahr des Eindringens von Chemikalien zu verringern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grün
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontaminierte Umgebungen, Chemikalienhandhabung, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen Ventile oder Leitungen, Be- und Entladen von Verfahrensgerätschaften, Rohmaterialprobenentnahme, Konzentrierung und Palletierung, Reaktion auf Gefahrstoffe, Montage und Demontage großer Rohre
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Größe M
Produkttyp Gekapselte chemische Schutzanzüge zur Verwendung mit Luft-zugeführten/-versorgten Systemen
Saumtyp Geschweißt und mit Klebeband versehen
Modell G400756
Gewicht (metrisch) 103 gsm