Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 4000 AVANT AIRline Ultrasonically Welded and Taped G05
AlphaTec™ 4000 AVANT AIRline Ultrasonically welded and taped G05 are affixed by the wearer and detachable for reuse when appropriate. Air flow is adjustable from 340 L/min to 590 L/min at a working pressure of 3.5 to 5 bar.
929.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-KATEGORIE III (TYP 3, EN 1073-1, EN 14594, EN 1149-5)
Farbe Grün
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontaminierte Umgebungen, Chemikalienhandhabung, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, Be- und Entladen von Prozessanlagen, Rohstoff-Probenentnahme, Konzentrieren, Mischen und Palletieren, Gefahrstoff-Noteinsatz, Montage und Demontage großer Rohre
Hood Type Vollständig gekapselt
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17140735
Unterlagen ansehen
Ansell™
GR40T-00754-02-G05
Klein
929.00 CHF
3 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17170735
Unterlagen ansehen
Ansell™
GR40T-00754-03-G05
Mittel
929.00 CHF
3 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17100745
Unterlagen ansehen
Ansell™
GR40T-00754-04-G05
Groß
929.00 CHF
3 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17130745
Unterlagen ansehen
Ansell™
GR40T-00754-05-G05
L/XL
929.00 CHF
3 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17160745
Unterlagen ansehen
Ansell™
GR40T-00754-06-G05
2X-Large
929.00 CHF
3 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17190745
Unterlagen ansehen
Ansell™
GR40T-00754-07-G05
3X-Large
929.00 CHF
3 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Affixed by the wearer and detachable.
  • Air flow is adjustable from 340 L/min to 590 L/min at a working pressure of 3.5 to 5 bar.
  • Exceptional protection, over 200 chemicals permeation tested, including chemical warfare agents
  • Welded and taped seams, our highest barrier to liquids and particulates
  • Panoramic visor design ensures a good field of vision for the wearer
  • A range of sleeve options available, including double cuffs and permanently attached chemical protective gloves.
  • HEPA filter provides secondary protection from airline contamination and a SMC silencer ensures the noise inside the suit is always below 70 dB (even at maximum airflow)
  • Suit/Belt mounted regulator complete with a low flow warning whistle the AVANT STS regulator can be mounted on the suit and removed for reuse providing cleaning and decontamination is permissible.
  • Emergency rip cord permits rapid doffing of the suit in cases of emergency or undue distress to the wearer
  • Attached sock boots with anti-slip PVC sole - Designed to allow soft or protective safety shoes to be worn inside and offer limited resistance to slip
Spezifikation
Spezifikation
CE-KATEGORIE III (TYP 3, EN 1073-1, EN 14594, EN 1149-5)
Kontaminierte Umgebungen, Chemikalienhandhabung, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, Be- und Entladen von Prozessanlagen, Rohstoff-Probenentnahme, Konzentrieren, Mischen und Palletieren, Gefahrstoff-Noteinsatz, Montage und Demontage großer Rohre
Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Reißverschluss
Reusable
Vollständig gekapselte Haube mit Visier
CE-KATEGORIE III
Welded and Taped
Grün
Vollständig gekapselt
Angesetzte elastische Füßlinge mit rutschfester PVC-Sohle
Elastische Doppelmanschetten und dauerhaft angesetzte Chemikalienschutzhandschuhe
Unisex
Keine
Chemikalie I Partikel I Radioaktiv I ESD
Unsteril
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ AlphaTec™ 4000 AVANT AIRline Ultrasonically Welded and Taped G05