Learn More
- Home
- Products
- Persönliche Schutzausrüstung
- Sicherheitsbekleidung
- Schutzanzüge
- Chemical Resistant Coveralls
- Ansell AlphaTec™ 4000
-
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Ansell AlphaTec™ 4000
Artikelnummer. 17190675
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
Modell:
G40T103
G40T111
G40T121
G40T125B
G40T125D
G40T132
G40T151
G40T151B
G40T162
Packungsgröße:
10 Stück
12 Stück
8 Stück
37 product options available for selection
| Artikelnummer. | Größe | Modell | unitSize |
|---|---|---|---|
| 17190675 | 2XL | G40T162 | 10 Stück |
| 17110645 | XS | G40T111 | 10 Stück |
| 17120655 | M | G40T125D | 8 Stück |
| 17160635 | M | G40T103 | 10 Stück |
| 17170635 | L | G40T103 | 10 Stück |
| 17180635 | XL | G40T103 | 10 Stück |
| 17190635 | 2XL | G40T103 | 10 Stück |
| 17100645 | 3XL | G40T103 | 10 Stück |
| 17190645 | S | G40T125B | 8 Stück |
| 17110655 | M | G40T125B | 8 Stück |
| 17130655 | L | G40T125B | 8 Stück |
| 17150655 | XL | G40T125B | 8 Stück |
| 17170655 | 2XL | G40T125B | 8 Stück |
| 17190655 | 3XL | G40T125B | 8 Stück |
| 17100655 | S | G40T125D | 8 Stück |
| 17120645 | S | G40T121 | 10 Stück |
| 17140655 | L | G40T125D | 8 Stück |
| 17160655 | XL | G40T125D | 8 Stück |
| 17180655 | 2XL | G40T125D | 8 Stück |
| 17100665 | 3XL | G40T125D | 8 Stück |
| 17130665 | S | G40T132 | 12 Stück |
| 17140665 | M | G40T132 | 12 Stück |
| 17150665 | L | G40T132 | 12 Stück |
| 17160665 | XL | G40T132 | 12 Stück |
| 17170665 | 2XL | G40T132 | 12 Stück |
| 17180665 | 3XL | G40T132 | 12 Stück |
| 17100675 | M | G40T151 | 8 Stück |
| 17110675 | L | G40T151 | 8 Stück |
| 17120675 | XL | G40T151 | 8 Stück |
| 17130675 | 2XL | G40T151 | 8 Stück |
| 17140675 | 3XL | G40T151 | 8 Stück |
| 17190665 | S | G40T151B | 8 Stück |
| 17150675 | S | G40T162 | 10 Stück |
| 17160675 | M | G40T162 | 10 Stück |
| 17170675 | L | G40T162 | 10 Stück |
| 17180675 | XL | G40T162 | 10 Stück |
| 17100685 | 3XL | G40T162 | 10 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
17190675
Supplier
Ansell
Supplier No.
GR40T0016206
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Verfügbar ab: 10-11-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Außerordentlicher Schutz, über 200 Chemikalien auf Permeation getestet, einschließlich chemischer Kampfstoffe
- Zu den typischen innovativen Merkmalen, die zum Schutz entwickelt wurden, gehören duale Reißverschlusssysteme und doppelte Manschetten
- Verschweißte und verklebte Nähte, unsere größte Barriere gegenüber Flüssigkeiten und Partikel
- Erhöhter Tragekomfort, gestrickte Innenbündchen und textilartiges Innenmaterial verbessern die Akzeptanz beim Träger
- Antistatisch
Specifications
Specifications
| Größe | 2XL |
| Material | Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe |
| Farbe | Grün |
| Saumtyp | Geschweißt, Geklebt |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kontaminierte Umgebungen, Chemikalienhandhabung, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen Ventile oder Leitungen, Be- und Entladen von Verfahrensgerätschaften, Rohmaterialprobenentnahme, Konzentrierung und Palletierung, Reaktion auf Gefahrstoffe, Montage und Demontage großer Rohre |
| Gewicht (metrisch) | 103 gsm |
| Modell | G40T162 |