Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000
Artikelnummer. 17110645
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
Modell:
G40T103
G40T111
G40T121
G40T125B
G40T125D
G40T132
G40T151
G40T151B
G40T162
Packungsgröße:
10 Stück
12 Stück
8 Stück
37 product options available for selection
Product selection table with 37 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Modell unitSize
17110645 XS G40T111 10 Stück
17120655 M G40T125D 8 Stück
17160635 M G40T103 10 Stück
17170635 L G40T103 10 Stück
17180635 XL G40T103 10 Stück
17190635 2XL G40T103 10 Stück
17100645 3XL G40T103 10 Stück
17190645 S G40T125B 8 Stück
17110655 M G40T125B 8 Stück
17130655 L G40T125B 8 Stück
17150655 XL G40T125B 8 Stück
17170655 2XL G40T125B 8 Stück
17190655 3XL G40T125B 8 Stück
17100655 S G40T125D 8 Stück
17120645 S G40T121 10 Stück
17140655 L G40T125D 8 Stück
17160655 XL G40T125D 8 Stück
17180655 2XL G40T125D 8 Stück
17100665 3XL G40T125D 8 Stück
17130665 S G40T132 12 Stück
17140665 M G40T132 12 Stück
17150665 L G40T132 12 Stück
17160665 XL G40T132 12 Stück
17170665 2XL G40T132 12 Stück
17180665 3XL G40T132 12 Stück
17100675 M G40T151 8 Stück
17110675 L G40T151 8 Stück
17120675 XL G40T151 8 Stück
17130675 2XL G40T151 8 Stück
17140675 3XL G40T151 8 Stück
17190665 S G40T151B 8 Stück
17150675 S G40T162 10 Stück
17160675 M G40T162 10 Stück
17170675 L G40T162 10 Stück
17180675 XL G40T162 10 Stück
17190675 2XL G40T162 10 Stück
17100685 3XL G40T162 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
37 options
Artikelnummer. 17110645 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. GR40T0011101
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein chemischer Schutzanzug, der einen außergewöhnlichen Schutz gegen eine Vielzahl organischer und anorganischer Chemikalien und biologischer Stoffe bietet.
  • Außerordentlicher Schutz, über 200 Chemikalien auf Permeation getestet, einschließlich chemischer Kampfstoffe
  • Zu den typischen innovativen Merkmalen, die zum Schutz entwickelt wurden, gehören duale Reißverschlusssysteme und doppelte Manschetten
  • Verschweißte und verklebte Nähte, unsere größte Barriere gegenüber Flüssigkeiten und Partikel
  • Erhöhter Tragekomfort, gestrickte Innenbündchen und textilartiges Innenmaterial verbessern die Akzeptanz beim Träger
  • Antistatisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe XS
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Farbe Grün
Saumtyp Geschweißt, Geklebt
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003, US Ergo Certification
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontaminierte Umgebungen, Chemikalienhandhabung, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Öffnen und Entleeren von Pumpen Ventile oder Leitungen, Be- und Entladen von Verfahrensgerätschaften, Rohmaterialprobenentnahme, Konzentrierung und Palletierung, Reaktion auf Gefahrstoffe, Montage und Demontage großer Rohre
Gewicht (metrisch) 103 gsm
Modell G40T111