Learn More
Ansell AlphaTec™ 39-124 Interlock Cotton Lined Nitrile Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
9
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Schutz vor Flüssigkeiten und Chemikalien
- Bieten optimalen Komfort für den Einsatz bei langwierigen Aufgaben
- Verbesserte Fingerfertigkeit für einen hohen Grad an Griffsicherheit in nassen und trockenen Umgebungen
Anwendungen:
- Aufstellen von Plattenbauteilen
- Veredelung von Materialien und Produkten
- Montage und Demontage von Anlagen
- Reparatur und Wartung von Geräten
- Handhabung von Materialien mit scharfen oder rauen Kanten
- Austausch von Ölen, Flüssigkeiten und Filtern
- Pflege und Wartung an Produktionslinien
Compliance
Entspricht ANSI A1 (Schnittfestigkeit) und ANSI 4 (Abriebfestigkeit); Normen EN 374, EN 388, EN 407; gemäß FDA 510(k) zugelassen.
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Zertifizierung/Konformität | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Kategorie III, EN ISO 374 |
| Chlorinated | Nein |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Grün |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Finger Thickness (English) | 0.0528 in. |
| Finger Thickness (Metric) | 1.34 mm |
| Latex Free | Ja |
| Mehr anzeigen |