Learn More
Ansell AlphaTec™ 38001PP Medium Duty Chemical-resistant Gloves with Gauntlet Cuff
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
Description
- High flexibility and tactility performance vs. standard butyl
- Raised diamond pattern for enhanced grip
- High performance against highly aggressive chemicals including solvents, aldehydes, ketones, esters and concentrated mineral acids
Specifications
Specifications
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Black |
| Latex Free | Yes |
| Material | Butyl |
| Produkttyp | Butyl Gloves |
| Größe | 10 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 14 mil |
| Dicke (metrisch) | 0.35 mm |
| Art der Handschuhstulpe | Gauntlet |
| Länge (angloamerikanisch) | 14 in. |