Learn More
Ansell AlphaTec™ 38-560 Chemical Resistant Butyl Gloves - Gauntlet Cuff
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
10 Paare
Beschreibung
- Hoher Schutz vor Gasen, insbesondere Ozon
- Verlängerte Bündchen mit Rollrand für zusätzlichen Schutz
- Gerolltes Bündchen für Zugfestigkeit und einfaches Anziehen
- Geraute Handfläche für mehr Griffsicherheit
- Besserer Tragekomfort durch die anatomische Passform und das weiche Material
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Schwarz |
| Latex Free | Yes |
| Material | Butylpolymer |
| Produkttyp | Butyl Gloves |
| Größe | 7 |
| Norm EN 388 | 1020X |
| EN ISO 374-1 | Typ A |
| EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | ABIKPT |
| Mehr anzeigen |