Beschreibung
- Fortschrittliche Verteidigungen: AlphaTec™ Die neue wasserbasierte Butylformulierung von 38-003 bietet einen hervorragenden Schutz gegen hochaggressive Chemikalien, darunter Aldehyde, Ketone, Lösungsmittelester und konzentrierte Mineralsäuren
- Verbesserte Ergonomie: 38-003 Industrial Gloves sind für Komfort konzipiert und verfügen über eine einzigartige Butyl-Formulierung, AlphaTec™ die ein weiches Gefühl ermöglicht, die Hände schützt und das An- und Ausziehen erleichtert
- Verbesserte Flexibilität: Die ultraweiche, wasserbasierte Butylformulierung maximiert Flexibilität und Geschicklichkeit
- Verstärkter Griff: Verfügt über ein erhabenes Diamantmuster, das den Grip verbessert und eine sicherere Handhabung gewährleistet
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Industrie |
| Farbe | Schwarz |
| Latex Free | Ja |
| Material | Butyl |
| Produkttyp | Chemieresistente Handschuhe |
| Größe | 10 |