Learn More
Ansell AlphaTec™ 37-210 Reusable Nitrile Gloves with UltraGrip™ Technology
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
12
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Wiederverwendbare Nitrilhandschuhe, die speziell für die Lebensmittelverarbeitung und den Kontakt mit Lebensmitteln entwickelt wurden
- Die strukturierten Handflächen mit Rautenmuster verbessern die Griffsicherheit bei nassen und öligen Bedingungen
- Die Handschuhe bieten selbst bei niedrigen Temperaturen Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Sie können alleine oder als Außenhandschuhe über Kälteschutz- oder Schnittschutzhandschuhen getragen werden
- Die Handschuhe sind latexfrei und schließen dadurch allergische Reaktionen des Typs I aus
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Nein |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Größe | 12 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 8 mil |
| Norm EN 388 | 3001X |
| Mehr anzeigen |