Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 Ultraschallgeschweißt und verklebt – Modell 103
Artikelnummer. 31114767 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe
31114767 5XL
31114760 S
31114761 M
31114762 L
31114763 XL
31114764 2XL
31114765 3XL
31114766 4XL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 31114767 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. YE30T0010309
Verfügbar ab: 24-06-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Leichtes, mehrlagiges Gewebe, effektive Chemikalienbarriere mit Doppelreißverschluss und doppelten Bündchen
  • Der AlphaTec™ 3000 Ultraschallgeschweißt& Der getapte Schutzanzug Modell 103 verfügt über ein mehrlagiges Gewebe, das eine wirksame Barriere gegen zahlreiche anorganische Chemikalien und biologische Gefahrenstoffe gewährleistet.
  • Diese Schutzbarriere wird zusätzlich durch die doppelten Bündchen, die doppelten Reißverschlusssysteme und den doppelten Reißverschlussverschluss verstärkt, was die Tragedauer verlängert.
  • Dank seiner gut sichtbaren, leuchtend gelben Farbe ist dieses Schutzoberteil auch in schlecht beleuchteten Umgebungen besonders gut erkennbar und erhöht so die Sicherheit des Trägers und am Arbeitsplatz.
  • Darüber hinaus erfüllt es die Antistatiknorm EN 1149-5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Chemikalienschutzkleidung
Größe 5XL
Geschlecht Unisex
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Farbe Gelb
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Doppelt, Elastisch
Flaschenhalstyp Kragen
Haubenausführung Standardhalsband
Verschlusstyp Doppelzipper
Saumtyp Geschweißt, Geklebt
Sterilität Unsteril
Widerstand Chemikalien, Antistatisch, Partikel, Blutübertragbare Krankheitserreger
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-KATEGORIE III (Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, Typ 6-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Latexfrei Ja
Anzahl Taschen Keine
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen