missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 Ultrasonically Welded and Taped- Model 103
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
5X-Large
Beschreibung
- The AlphaTec™ 3000 Ultrasonically Welded & Taped- Model 103 protective suit features multi-layered fabric that ensures an effective barrier against numerous inorganic chemicals and biohazards
- This protective barrier is further reinforced by its double cuffs, dual-zip systems and double zip enclosure, which extends wear life
- Highly visible bright yellow color, this protective outer garment remains particularly noticeable in low-lit environments, enhancing wearer and workplace safety
- In addition, it complies with EN 1149-5 antistatic standards
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Chemical Protective Clothing |
| Größe | Large |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
| Farbe | Yellow |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastic |
| Knöchelform | Elastic |
| Stulpenform | Double, Elastic |
| Flaschenhalstyp | Collared |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur