Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 Avant2 Airline Ultraschallgeschweißt und verklebt - Modell 757 - G05
Beschreibung
- Spezialschutz: Der AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultraschallgeschweißt und verklebt - Der Ganzkörperschutzanzug Modell 757 wurde auf seine Beständigkeit gegenüber 200 Chemikalien getestet.
- Echte Vielseitigkeit: Der HEPA-Filter dieses Chemikalienschutzanzugs bietet zusätzlichen Schutz vor Verunreinigungen aus der Fluggesellschaft und einem SMC Der Schalldämpfer hält den Geräuschpegel im Anzug unter 70 dB (selbst bei maximalem Luftdurchsatz).
- Berücksichtigung ästhetischer Aspekte: Dieser Schutzanzug verfügt außerdem über angenähte Socken mit elastischer Stiefelstulpe und ist so konzipiert, dass er in Chemikalienschutzstiefeln getragen wird, wobei die Beinstulpe außen getragen wird, um das Eindringen von Chemikalien zu minimieren.
- Reduzierte Risiken: Die Notfall-Reißleine dieses Vollschutzanzugs ermöglicht ein schnelles Ausziehen des Anzugs im Notfall oder bei starker Belastung für den Träger.
- Vollständig gekapselter Anzug, der für die Verwendung in Kombination mit dem fest angebrachten AlphaTec™ AVANT STS V.1 Flugverkehrsregler.
- Zu den Merkmalen des Anzugs gehören ein internes Luftkanal-Belüftungssystem, doppelte Bündchen, Finger- und Daumenschlaufen, G01 Ansell Solvex (Nitril-)Handschuhe, G02 Ansell Barrierehandschuhe oder G05 AlphaTec™ 29-500 Handschuhe.
- Angenähte Socken mit elastischer Stiefelüberklappe und Notfallreißleine.
Spezifikation
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | CE-KATEGORIE III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5) |
| Farbe | Gelb |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Öffnen und Entleeren von Pumpenventilen oder Leitungen, Abfüllen, Mischen und Befüllen von Rohstoffen, Arbeiten in kontaminierten Umgebungen, Umgang mit Chemikalien, Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen, Probenahme von Rohstoffen, Konzentrationsmischen und Palettieren, Gefahrgutmaßnahmen, Montage und Demontage von großen Rohrleitungen, Be- und Entladen von Prozessanlagen |
| Hood Type | Vollständig gekapselt |
| Material | Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe |
| Größe | 2XL |
| Knöchelform | Angenähte Socken, elastische Stiefelüberziehklappe |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Luftgespeiste/luftversorgte Systeme |
| Geschlecht | Unisex |
| Show More |