Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 Avant2 Airline Ultraschallgeschweißt und verklebt - Modell 756
Artikelnummer. 17191085
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
4 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17191085 3XL 4 Stück
17131075 S 4 Stück
17141075 S 4 Stück
17151075 S 4 Stück
17161075 M 4 Stück
17171075 M 4 Stück
17191075 L 4 Stück
17101085 L 4 Stück
17121085 XL 4 Stück
17131085 XL 4 Stück
17151085 2XL 4 Stück
17161085 2XL 4 Stück
17181085 3XL 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17191085 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. YE30TA0075607
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
AlphaTec™ Der ultraschallverschweißte und verklebte Airline-Anzug 3000 Avant2 verfügt über ein Panoramavisier, das ein uneingeschränktes Sichtfeld gewährleistet, sowie über einen HEPA-Filter.
  • Spezialschutz: Der ultraschallverschweißte und verklebte Chemikalienschutzanzug AlphaTec 3000 AVANT2 AIRline Modell 756 schützt nachweislich den Träger vor über 200 Chemikalien.
  • Erweiterte Funktionen: Dieser vollständige Schutzanzug verfügt über ein Panoramavisier, das ein uneingeschränktes Sichtfeld gewährleistet.
  • Echte Vielseitigkeit: Der AlphaTec 3000 AVANT2 AIRline Ultrasonically Welded and Taped - Model 756 Vollchemikalienschutzanzug verfügt außerdem über einen HEPA-Filter, der zusätzlichen Schutz vor Verunreinigungen in der Flugzeugluft bietet. SMC Der Schalldämpfer hält den Geräuschpegel im Anzug unter 70 dB (selbst bei maximalem Luftdurchsatz).
  • Berücksichtigung ästhetischer Aspekte: Zusätzlich wurden die beiliegenden Socken mit elastischem Stiefelüberzug so konzipiert, dass sie in Chemikalienschutzstiefeln getragen werden, wobei der Beinüberzug außen liegt, um das Eindringen von Chemikalien zu verhindern.
DESIGN MERKMALE:
  • Vollständig gekapselter Anzug, der für die Verwendung in Kombination mit dem fest angebrachten AlphaTec™ AVANT STS V.1 Flugverkehrsregler.
  • Zu den Merkmalen des Anzugs gehören ein internes Luftkanal-Belüftungssystem, doppelte Bündchen, Finger- und Daumenschlaufen, G01 AlphaTec™ 37-676 oder G05 AlphaTec™ 29-500 Handschuhe.
  • Angenähte Stiefelenden mit rutschfester PVC-Sohle sind ebenfalls erhältlich, ebenso wie eine Notfall-Reißleine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-KATEGORIE III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Farbe Gelb
Zur Verwendung mit (Anwendung) Öffnen und Entleeren von Pumpenventilen oder Leitungen, Abfüllen, Mischen und Befüllen von Rohstoffen, Arbeiten in kontaminierten Umgebungen, Umgang mit Chemikalien, Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen, Probenahme von Rohstoffen, Konzentrationsmischen und Palettieren, Gefahrgutmaßnahmen, Montage und Demontage von großen Rohrleitungen, Be- und Entladen von Prozessanlagen
Hood Type Vollständig gekapselt
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Größe 3XL
Knöchelform Elastische Stiefelüberlappung
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Geschlecht Unisex
Produkttyp Chemikalienschutzanzug
Schutzartklasse CE-KATEGORIE III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Saumtyp Geschweißt und mit Klebeband versehen