Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultrasonically Welded and Taped G05
Artikelnummer. p-200004972
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2X-Large
3X-Large
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 16895000
Marke: Ansell™ YE30T00075702
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultrasonically welded and taped G05 is a fully encapsulated suit designed for use in combination with the permanently attached MICROCHEM™ AVANT STS V.1 airline regulator.
Fully encapsulated suit designed to be used with the permanently attached MICROCHEM™ AVANT STS V.1 airline regulator.
  • Features include air-channel ventilation system
  • Exceptional protection, over 200 chemicals permeation tested, including chemical warfare agents
  • Welded and taped seams, our highest barrier to liquids and particulates
  • Panoramic visor design ensures a good field of vision for the wearer
  • A range of sleeve options available, including double cuffs and permanently attached chemical protective gloves.
  • HEPA filter provides secondary protection from airline contamination and a SMC silencer ensures the noise inside the suit is always below 70 dB (even at maximum airflow)
  • Suit/Belt mounted regulator complete with a low flow warning whistle the AVANT STS regulator can be mounted on the suit and removed for reuse providing cleaning and decontamination is permissible.
  • Emergency rip cord permits rapid doffing of the suit in cases of emergency or undue distress to the wearer
  • Attached socks with elasticated boot overflap - Socks are designed to be worn inside chemical protective boots with the leg overflap worn outside to reduce the potential for chemical ingress
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-KATEGORIE III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Farbe Yellow
Zur Verwendung mit (Anwendung) Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, kontaminierte Umgebungen, Chemische Handhabung, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Rohstoff-Probenentnahme, Konzentrieren, Mischen und Palettieren, Gefahrstoff-Noteinsatz, Montage und Demontage großer Rohre, Be- und Entladen von Prozessanlagen
Hood Type Vollständig gekapselt
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Größe Klein
Knöchelform Befestigte Socken mit elastischen Stiefelüberwürfen
Verschlusstyp Reißverschluss
Stulpenform Doppelmanschetten, Finger- und Daumenschlaufe
Einwegprodukt Reusable
Geschlecht Unisex
Flaschenhalstyp Haube
Anzahl Taschen Keine
Widerstand Chemisch I radioaktiv I antistatisch
Saumtyp ULTRASCHALLGESCHWEISST UND ABGEKLEBT