Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultraschallgeschweißt und verklebt G01
Product Code. 16884990
Change view
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Unit Size:
4 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Größe unitSize
16884990 S 4 Stück
16805000 M 4 Stück
16825000 L 4 Stück
16845000 XL 4 Stück
16865000 2XL 4 Stück
16885000 3XL 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 16884990 Supplier Ansell™ Supplier No. YE30T00075602G01
Verfügbar ab: 23-10-2026
Add to basket
Add to basket
AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultraschallgeschweißt und verklebt G01 ist ein gekapselter Anzug, der für die Verwendung in Kombination mit dem fest angebrachten AlphaTec™ Und AVANT STS V.1 Flugverkehrsregler.
Kapselanzug, der  für die Verwendung mit dem fest angebrachten AlphaTec™ Und AVANT STS V.1 Flugverkehrsregler.
  • Beinhaltet ein internes Luftkanal-Belüftungssystem 
  • Außerordentlicher Schutz, über 200 Chemikalien auf Permeation getestet, einschließlich chemischer Kampfstoffe
  • Verschweißte und verklebte Nähte, unsere größte Barriere gegenüber Flüssigkeiten und Partikel
  • Das Panorama-Visierdesign sorgt für ein gutes Sichtfeld für den Träger
  • Eine Reihe von Ärmeloptionen ist erhältlich, darunter doppelte Bündchen und fest angebrachte chemikalienbeständige Handschuhe
  • Der HEPA-Filter bietet zusätzlichen Schutz vor Verunreinigungen aus der Fluggesellschaft und ein SMC Der Schalldämpfer sorgt dafür, dass der Geräuschpegel im Anzug immer unter 70 dB liegt (auch bei maximalem Luftdurchsatz).
  • Anzug-/Gürtelmontierter Atemregler komplett mit Warnpfeife für niedrigen Durchfluss AVANT STS Der Regler kann am Anzug befestigt und zur Wiederverwendung abgenommen werden, sofern eine Reinigung und Dekontamination zulässig ist.
  • Die Reißleine für Notfälle ermöglicht ein schnelles Ausziehen des Anzugs bei Notfällen oder übermäßiger Belastung des Trägers
  • Befestigte Socken mit elastischem Stiefelüberzug – Die Socken sind für den Einsatz in chemikalienbeständigen Stiefeln konzipiert, wobei die Stiefelüberzüge außen getragen werden, um das Risiko eines chemischen Eindringens zu verringern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Chemikalienschutzkleidung
Größe S
Geschlecht Unisex
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Farbe Gelb
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Taillenform Nicht-elastisch
Knöchelform Angehängte Socken, Überlappende Stiefel
Stulpenform Doppelt, Daumenschlaufe, Fingerschlaufen
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung Angehängte, elastische Fläche
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Geschweißt, Geklebt
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse CE-KATEGORIE III
Widerstand Antistatisch, Chemikalien, Partikel
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-KATEGORIE III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Anzahl Taschen Keine
Zur Verwendung mit (Geräte) Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen; Befüllen, Mischen und Einfüllen von Rohstoffen; Umgang mit kontaminierten Umgebungen; Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen; Be- und Entladen von Prozessanlagen; Probenahme von Rohstoffen; Konzentration, Mischen und Palettieren; Gefahrgutmaßnahmen; Montage und Demontage von großen Rohrleitungen