Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultraschallgeschweißt und verklebt G01
AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultraschallgeschweißt und verklebt G01 ist ein gekapselter Anzug, der für die Verwendung in Kombination mit dem fest angebrachten AlphaTec™ Und AVANT STS V.1 Flugverkehrsregler.
Marke:  Ansell™ YE30T000756-06-G01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16865000
  • 947.10 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 29-10-2026
Beschreibung
Kapselanzug, der  für die Verwendung mit dem fest angebrachten AlphaTec™ Und AVANT STS V.1 Flugverkehrsregler.
  • Beinhaltet ein internes Luftkanal-Belüftungssystem 
  • Außerordentlicher Schutz, über 200 Chemikalien auf Permeation getestet, einschließlich chemischer Kampfstoffe
  • Verschweißte und verklebte Nähte, unsere größte Barriere gegenüber Flüssigkeiten und Partikel
  • Das Panorama-Visierdesign sorgt für ein gutes Sichtfeld für den Träger
  • Eine Reihe von Ärmeloptionen ist erhältlich, darunter doppelte Bündchen und fest angebrachte chemikalienbeständige Handschuhe
  • Der HEPA-Filter bietet zusätzlichen Schutz vor Verunreinigungen aus der Fluggesellschaft und ein SMC Der Schalldämpfer sorgt dafür, dass der Geräuschpegel im Anzug immer unter 70 dB liegt (auch bei maximalem Luftdurchsatz).
  • Anzug-/Gürtelmontierter Atemregler komplett mit Warnpfeife für niedrigen Durchfluss AVANT STS Der Regler kann am Anzug befestigt und zur Wiederverwendung abgenommen werden, sofern eine Reinigung und Dekontamination zulässig ist.
  • Die Reißleine für Notfälle ermöglicht ein schnelles Ausziehen des Anzugs bei Notfällen oder übermäßiger Belastung des Trägers
  • Befestigte Socken mit elastischem Stiefelüberzug – Die Socken sind für den Einsatz in chemikalienbeständigen Stiefeln konzipiert, wobei die Stiefelüberzüge außen getragen werden, um das Risiko eines chemischen Eindringens zu verringern