Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultraschallgeschweißt und verklebt G01
Beschreibung
Kapselanzug, der für die Verwendung mit dem fest angebrachten AlphaTec™ Und AVANT STS V.1 Flugverkehrsregler.
- Beinhaltet ein internes Luftkanal-Belüftungssystem
- Außerordentlicher Schutz, über 200 Chemikalien auf Permeation getestet, einschließlich chemischer Kampfstoffe
- Verschweißte und verklebte Nähte, unsere größte Barriere gegenüber Flüssigkeiten und Partikel
- Das Panorama-Visierdesign sorgt für ein gutes Sichtfeld für den Träger
- Eine Reihe von Ärmeloptionen ist erhältlich, darunter doppelte Bündchen und fest angebrachte chemikalienbeständige Handschuhe
- Der HEPA-Filter bietet zusätzlichen Schutz vor Verunreinigungen aus der Fluggesellschaft und ein SMC Der Schalldämpfer sorgt dafür, dass der Geräuschpegel im Anzug immer unter 70 dB liegt (auch bei maximalem Luftdurchsatz).
- Anzug-/Gürtelmontierter Atemregler komplett mit Warnpfeife für niedrigen Durchfluss AVANT STS Der Regler kann am Anzug befestigt und zur Wiederverwendung abgenommen werden, sofern eine Reinigung und Dekontamination zulässig ist.
- Die Reißleine für Notfälle ermöglicht ein schnelles Ausziehen des Anzugs bei Notfällen oder übermäßiger Belastung des Trägers
- Befestigte Socken mit elastischem Stiefelüberzug – Die Socken sind für den Einsatz in chemikalienbeständigen Stiefeln konzipiert, wobei die Stiefelüberzüge außen getragen werden, um das Risiko eines chemischen Eindringens zu verringern
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-KATEGORIE III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5) |
| Farbe | Gelb |
| Hood Type | Angehängte, elastische Fläche |
| Material | Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe |
| Größe | L |
| Knöchelform | Angehängte Socken |
| Verschlusstyp | Reißverschluss |
| Stulpenform | Doppel |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, Befüllen, Vermischen und Einladen von Rohstoffen, kontaminierte Umgebungen, chemische Handhabung, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Be- und Entladen von Prozessgeräten, Entnahme von Rohstoffproben, Konzentrationsmischung und Palettisierung, Hazmat-Reaktion, Montage und Demontage großer Rohre |
| Mehr anzeigen |