Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline Ultraschallgeschweißt und verklebt
Artikelnummer. 16894990
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
4 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16894990 M 4 Stück
16815000 L 4 Stück
16835000 XL 4 Stück
16855000 2XL 4 Stück
16875000 3XL 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16894990 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. YE30T00075603
Verfügbar ab: 28-05-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
AlphaTec™ Der ultraschallgeschweißte und verklebte Anzug 3000 AVANT2 AIRline ist ein gekapselter Anzug, der für die Verwendung in Kombination mit dem fest angebrachten Anzug konzipiert ist. AlphaTec™ Und AVANT STS V.1 Flugverkehrsregler.
Kapselanzug, der  für die Verwendung mit dem fest angebrachten AlphaTec™ Und AVANT STS V.1 Flugverkehrsregler.
  • Beinhaltet ein internes Luftkanal-Belüftungssystem 
  • Außerordentlicher Schutz, über 200 Chemikalien auf Permeation getestet, einschließlich chemischer Kampfstoffe
  • Verschweißte und verklebte Nähte, unsere größte Barriere gegenüber Flüssigkeiten und Partikel
  • Das Panorama-Visierdesign sorgt für ein gutes Sichtfeld für den Träger
  • Eine Reihe von Ärmeloptionen ist erhältlich, darunter doppelte Bündchen und fest angebrachte chemikalienbeständige Handschuhe
  • Der HEPA-Filter bietet zusätzlichen Schutz vor Verunreinigungen aus der Fluggesellschaft und ein SMC Der Schalldämpfer sorgt dafür, dass der Geräuschpegel im Anzug immer unter 70 dB liegt (auch bei maximalem Luftdurchsatz).
  • Anzug-/Gürtelmontierter Atemregler komplett mit Warnpfeife für niedrigen Durchfluss AVANT STS Der Regler kann am Anzug befestigt und zur Wiederverwendung abgenommen werden, sofern eine Reinigung und Dekontamination zulässig ist.
  • Die Reißleine für Notfälle ermöglicht ein schnelles Ausziehen des Anzugs bei Notfällen oder übermäßiger Belastung des Trägers
  • Befestigte Socken mit elastischem Stiefelüberzug – Die Socken sind für den Einsatz in chemikalienbeständigen Stiefeln konzipiert, wobei die Stiefelüberzüge außen getragen werden, um das Risiko eines chemischen Eindringens zu verringern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-KATEGORIE III (Typ 3, EN 1073-1, EN 1149-5)
Farbe Gelb
Hood Type Angehängte, elastische Fläche
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Größe M
Knöchelform Überlappende Stiefel
Verschlusstyp Reißverschluss
Stulpenform Doppelt
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen; Befüllen, Mischen und Einfüllen von Rohstoffen; Umgang mit kontaminierten Umgebungen; Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen; Be- und Entladen von Prozessanlagen; Probenahme von Rohstoffen; Konzentration, Mischen und Palettieren; Gefahrgutmaßnahmen; Montage und Demontage von großen Rohrleitungen
Geschlecht Unisex
Flaschenhalstyp Mit Haube
Anzahl Taschen Keine
Produkttyp Chemikalienschutzkleidung
Schutzartklasse CE-KATEGORIE III
Widerstand Partikel
Saumtyp Geklebt
Sterilität Unsteril
Taillenform Nicht-elastisch