Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline
Artikelnummer. p-7228387
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
3XL
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 17141065
Marke: Ansell YE30T00075703G05
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Encapsulated chemical protective suits for use with air-fed/supplied systems.
  • Außerordentlicher Schutz, über 200 Chemikalien auf Permeation getestet, einschließlich chemischer Kampfstoffe
  • Das Panorama-Visierdesign sorgt für ein gutes Sichtfeld für den Träger.
  • Der HEPA-Filter bietet sekundären Schutz vor Luftverunreinigungen und ein SMC-Schalldämpfer sorgt dafür, dass das Geräusch im Anzug immer unter 70 dB liegt (selbst bei maximalem Luftstrom). 
  • Die Reißleine für Notfälle ermöglicht ein schnelles Ausziehen des Anzugs bei Notfällen oder übermäßiger Belastung des Trägers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Gelb
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transport von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Gefäßen und Tanks und Prozessanlagen, Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Mischen oder Verladen von Chemikalien, Reinigung von Anlagen und Maschinen, unerwarteter Leckagen oder sonstigen Freisetzungen, Be- und Entladen von LKWs und Fahrzeugen, Produktprüfung
Hood Type Fully Encapsulated
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Größe Mittel
Produkttyp Encapsulated chemical protective suits for use with air-fed/supplied systems
Saumtyp Geschweißt und mit Klebeband versehen
Modell Y300757D
Gewicht (metrisch) 80 gsm