Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 AVANT2 AIRline
Beschreibung
- Außerordentlicher Schutz, über 200 Chemikalien auf Permeation getestet, einschließlich chemischer Kampfstoffe
- Das Panorama-Visierdesign sorgt für ein gutes Sichtfeld für den Träger.
- Der HEPA-Filter bietet zusätzlichen Schutz vor Verunreinigungen aus der Fluggesellschaft und ein SMC Der Schalldämpfer sorgt dafür, dass der Geräuschpegel im Inneren des Anzugs immer unter 70 dB liegt (selbst bei maximalem Luftdurchsatz).
- Die Reißleine für Notfälle ermöglicht ein schnelles Ausziehen des Anzugs bei Notfällen oder übermäßiger Belastung des Trägers.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transport von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Gefäßen und Tanks und Prozessanlagen, Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Mischen oder Verladen von Chemikalien, Reinigung von Anlagen und Maschinen, unerwarteter Leckagen oder sonstigen Freisetzungen, Be- und Entladen von LKWs und Fahrzeugen, Produktprüfung |
| Hood Type | Vollständig gekapselt |
| Material | Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe |
| Größe | L |
| Produkttyp | Gekapselte chemische Schutzanzüge zur Verwendung mit Luft-zugeführten/-versorgten Systemen |
| Saumtyp | Geschweißt und mit Klebeband versehen |
| Modell | Y300757D |
| Gewicht (metrisch) | 80 gsm |