Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 AVANT AIRline ultraschallgeschweißt und verklebt
Description
Vollständig gekapselter Anzug, der für die Verwendung mit dem fest angebrachten MICROCHEM™ AVANT STS V.1 Flugverkehrsregler.
- Zu den Merkmalen gehört ein Luftkanal-Belüftungssystem.
- Außerordentlicher Schutz, über 200 Chemikalien auf Permeation getestet, einschließlich chemischer Kampfstoffe
- Verschweißte und verklebte Nähte, unsere größte Barriere gegenüber Flüssigkeiten und Partikel
- Das Panorama-Visierdesign sorgt für ein gutes Sichtfeld für den Träger
- Eine Reihe von Ärmeloptionen ist erhältlich, darunter doppelte Bündchen und fest angebrachte chemikalienbeständige Handschuhe
- Der HEPA-Filter bietet zusätzlichen Schutz vor Verunreinigungen aus der Fluggesellschaft und ein SMC Der Schalldämpfer sorgt dafür, dass der Geräuschpegel im Anzug immer unter 70 dB liegt (auch bei maximalem Luftdurchsatz).
- Anzug-/Gürtelmontierter Atemregler komplett mit Warnpfeife für niedrigen Durchfluss AVANT STS Der Regler kann am Anzug befestigt und zur Wiederverwendung abgenommen werden, sofern eine Reinigung und Dekontamination zulässig ist.
- Die Reißleine für Notfälle ermöglicht ein schnelles Ausziehen des Anzugs bei Notfällen oder übermäßiger Belastung des Trägers
- Befestigte Socken mit elastischem Stiefelüberzug – Die Socken sind für den Einsatz in chemikalienbeständigen Stiefeln konzipiert, wobei die Stiefelüberzüge außen getragen werden, um das Risiko eines chemischen Eindringens zu verringern
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | CE-KATEGORIE III (TYP 3, EN 1073-1, EN 14594, EN 1149-5) |
| Farbe | Gelb |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern, Tanks und Prozessanlagen; Öffnen und Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen; Befüllen, Mischen und Einfüllen von Rohstoffen; Mischen oder Einfüllen von Chemikalien; Reinigen von Anlagen und Maschinen; Unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder sonstige Freisetzungen; Be- und Entladen von Lkw und Fahrzeugen; Produktprüfung |
| Hood Type | Vollständig gekapselt |
| Material | Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe |
| Größe | 3XL |
| Knöchelform | Angenähte Sockenstiefel mit rutschfester PVC-Sohle |
| Verschlusstyp | Reißverschluss |
| Stulpenform | Doppelte Stulpen und fest angebrachte Chemikalienschutzhandschuhe |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Show More |