Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 Schürze mit Ärmeln, ultraschallgeschweißt und verklebt
Artikelnummer. 31114776 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe
31114776 M
31114775 S
31114777 L
31114778 XL
31114779 2XL
31114780 3XL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 31114776 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. YE30T0021403
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Mehrschichtige chemische Barriere, schützt vor zahlreichen Chemikalien und erhöht die Sicherheit am Arbeitsplatz
  • Der AlphaTec™ 3000 Schürze mit Ärmeln, ultraschallgeschweißt und verklebt - Der Chemikalienschutzanzug Modell 214 besteht aus einem mehrlagigen Barrieregewebe, das dem Träger hervorragenden Schutz gegen verschiedene Chemikalien, einschließlich anorganischer und biologischer Gefahren, bietet.
  • Diese gut sichtbaren, leuchtend gelben Chemikalienschutzanzüge verbessern die Sicherheit der Arbeiter in schlecht beleuchteten Umgebungen.
  • Mit verschweißten und verklebten Nähten bietet dieser vollständige Chemikalienschutzanzug eine starke Barriere gegen schädliche Flüssigkeiten und Partikel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Schürze
Größe M
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Farbe Gelb
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Verschlusstyp Klettverschluss (hinten)
Sterilität Unsteril
Latexfrei Ja
Anzahl Taschen Keine
Saumtyp Geschweißt und mit Klebeband versehen
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-KATEGORIE III (Typ PB [3]-B, Typ PB [4]-B, Typ PB [6]-B, EN 14126 / ASTM F1671 - Nur für die USA)