Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 3000 Schürze mit Ärmeln, ultraschallgeschweißt und verklebt
Artikelnummer. 31114775 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe
31114775 S
31114776 M
31114777 L
31114778 XL
31114779 2XL
31114780 3XL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31114775 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. YE30T0021402
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mehrschichtige chemische Barriere, schützt vor zahlreichen Chemikalien und erhöht die Sicherheit am Arbeitsplatz
  • Der AlphaTec™ 3000 Schürze mit Ärmeln, ultraschallgeschweißt und verklebt - Der Chemikalienschutzanzug Modell 214 besteht aus einem mehrlagigen Barrieregewebe, das dem Träger hervorragenden Schutz gegen verschiedene Chemikalien, einschließlich anorganischer und biologischer Gefahren, bietet.
  • Diese gut sichtbaren, leuchtend gelben Chemikalienschutzanzüge verbessern die Sicherheit der Arbeiter in schlecht beleuchteten Umgebungen.
  • Mit verschweißten und verklebten Nähten bietet dieser vollständige Chemikalienschutzanzug eine starke Barriere gegen schädliche Flüssigkeiten und Partikel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Schürze
Größe S
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Farbe Gelb
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Verschlusstyp Klettverschluss (hinten)
Sterilität Unsteril
Latexfrei Ja
Anzahl Taschen Keine
Saumtyp Geschweißt und mit Klebeband versehen
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-KATEGORIE III (Typ PB [3]-B, Typ PB [4]-B, Typ PB [6]-B, EN 14126 / ASTM F1671 - Nur für die USA)