Learn More
Ansell Alphatec™ 3000 Schürze mit ultraschallgeschweißten Ärmeln - Modell 243-G01
Beschreibung
DESIGN MERKMALE:
- Schürze mit Ärmeln, die hinten am Hals mit Klettverschluss befestigt ist AlphaTec™ 37-676
- Unerwartete Leckagen oder andere Freisetzungen
- Beladen und Entladen von Lkw und Fahrzeugen
- Beladung von LKWs und Fahrzeugen
- Produktprüfung
- Reinigung von Anlagen und Maschinen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Chemikalienbeständige Schürze |
| Größe | XL |
| Material | Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe |
| Farbe | Gelb |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Verschlusstyp | Haken und Schlaufe |
| Sterilität | Unsteril |
| Gewicht (metrisch) | 80 gsm |
| Saumtyp | Geschweißt |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE-KATEGORIE III (Typ PB [3]-B, Typ PB [4]-B, EN 14126) |