Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 Apron
Artikelnummer. 16895040
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
25 Stück
30 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
16895040 L 30 Stück
16875040 S 30 Stück
16885040 M 30 Stück
16805050 XL 30 Stück
16815050 2XL 25 Stück
16825050 3XL 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16895040 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. YE30W0021504
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Apron with protective multi-layer barrier fabric that is effective against numerous chemicals.
  • Leicht und strapazierfähig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe L
Material Mehrschichtige Barriere aus nicht-gewebtem Laminat
Farbe Gelb
Zur Verwendung mit (Anwendung) Unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder andere Freisetzungen, Be- und Entladen von Lastkraftwagen und Fahrzeugen, Verladen von LKW & -Fahrzeugen, Produktinspektion, Reinigung von Anlagen und Maschinen
Gewicht (metrisch) 80 gsm
Modell Y30W215
Saumtyp Geschweißt