Learn More
Ansell AlphaTec™ 3000 Overall with Hood, Yellow
Beschreibung
- Zu den typischen innovativen Merkmalen, die zum Schutz entwickelt wurden, gehören duale Reißverschlusssysteme und doppelte Manschetten
- Leicht und strapazierfähig
- Gut sichtbares Leuchtgelb für verbesserte Arbeitssicherheit
- Antistatisch
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | 3XL |
| Material | Mehrschichtige Barriere aus nicht gewebten-Laminatstoff |
| Farbe | Gelb |
| Saumtyp | Geschweißt, Geklebt |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 |
| Modell | 162, Y30T162 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Übertragen von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern und Tanks und Prozessanlagen, Unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder andere Freisetzungen, Öffnen und Entleeren von Pumpen Ventilen oder Leitungen, Be- und Entladen von Lastkraftwagen und Fahrzeugen, Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Produktinspektion, Mischen oder Verladen von Chemikalien, Reinigung von Anlagen und Maschinen |
| Gewicht (metrisch) | 80 gsm |