Learn More
Ansell AlphaTec™ 2500 PLUS
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
25 Stück
30 Stück
Beschreibung
- Luft- und wasserdampfdurchlässig (atmungsaktiv), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Fusselarm zur Reduzierung vom Risikos einer Kontamination in gefährlichen Bereichen
- Erreicht die höchsten Klassifizierungen für den Schutz vor biologischen Stoffen gemäß EN 14126 und ASTM F 1671 für das Eindringen von Blut, Körperflüssigkeiten und durch Blut übertragbaren Krankheitserregern
- Typ 3-B flüssigkeitsdicht zertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | 3XL |
| Material | Mikroporöses Polypropylen-Laminat Vliesstoff |
| Farbe | Weiß |
| Saumtyp | Genäht, Geklebt |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Übertragen von Flüssigkeiten und Feststoffen, unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder andere Freisetzungen, Desinfektion und Reinigung von Anlagen, Tankreinigung, Notfallorganisation, Reinigung von Verschüttungen- oder Leckagen, Wartung, kontaminierte Umgebungen |
| Gewicht (metrisch) | 65 gsm |
| Modell | W25T122 |