Learn More
Ansell AlphaTec™ 2300 STANDARD Bound
400.04 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22917" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22917" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5 XL
Beschreibung
- Leicht und dennoch relativ stark und langlebig
- Zu den typischen Schutzfunktionen gehören eine Schutzhaube für die Atemschutzmaske und eine Reißverschlussklappe mit selbstklebendem Bandverschluss
- Antistatisch
Spezifikation
Größe | L |
Material | Polyethylen auf Bikomponenten-Polypropylen, Polyethylen-Vliesstoff |
Farbe | Gelb |
Saumtyp | Gebunden |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 374:2003, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umweltreinigung und -sanierung, Montage und Demontage großer Rohre, Transfer von Flüssigkeiten und Feststoffen, Zusammenbau und Montage von Komponenten |
Gewicht (metrisch) | 65 gsm |
Modell | Y23B111 |