missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell AlphaTec™ 23-200 Food Safe PVC-Coated Cotton-Lined Gloves

Artikelnummer. 16679103 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16679103

Marke: Ansell 23200090

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Blauer gefütterter PVC-Handschuh

  • Die geraute, sandgestrahlte Oberfläche verbessert die Griffsicherheit bei nassen und rutschigen Bedingungen
  • 13-Gauge-Strick-Baumwollfutter erhöht den Tragekomfort.
  • Konform mit den Anforderungen der FDA und der EU für den Umgang mit Lebensmitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 und A1:2009, EN 374:2003 Mikroorganismen, REACH-konform
Anwendungen Industrial
Farbe Blau
Cut Resistance Rating ANSI A2
Oberflächenbehandlung außen Vollständig strukturiert
Latex Free Yes
Material PVC
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe 9
Norm EN 388 3121B
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES KLT
EN ISO 374-5 Ja
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Baumwolle
Auskleidung Gefüttert
Serie 23-200
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 300 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt