Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Trousers Bound
Click to view available options
Größe:
XL
2XL
Packungsgröße:
80 Stück
Beschreibung
- Bewährte Schutzbarriere gegen flüssige Chemikalien mit niedriger Konzentration sowie gefährliche biologische Flüssigkeiten und Partikel
- Optimierte Passform für besseren Tragekomfort und erhöhte Sicherheit
- Fusselarm
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | XL |
| Geschlecht | Unisex |
| Produkttyp | Chemical-resistant Trousers |
| Material | Mikroporöses Polyethylenlaminat, nicht gewebt |
| Farbe | Weiß |
| Saumtyp | Gebunden |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | Nur teilweiser Körperschutz, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003, ASTM F1671, EN ISO 13688:2013 |
| Modell | W20B301 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung und Vorbereitung des Reinraumbereichs, Bedienung&Wartung von Produktionsfließbändern, Wartung von Anlagen und Maschinen, Veterinärdienste |