Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Oversleeves Bound
Artikelnummer. 16854800
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Universal
X-Large
Packungsgröße:
250 Paare
300 Paare
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
16854800 Universal 300 Paare
16844800 X-Large 250 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16854800 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. WH20B0060800
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Comfortable oversleeves featuring moisture vapor permeable fabric (breathable) to help reduce the risk of heat stress.
  • Bewährte Schutzbarriere gegen flüssige Chemikalien mit niedriger Konzentration sowie gefährliche biologische Flüssigkeiten und Partikel
  • Optimierte Passform für besseren Tragekomfort und erhöhte Sicherheit
  • Fusselarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Universal
Material Mikroporöses Polyethylenlaminat, nicht gewebt
Farbe Weiß
Saumtyp Gebunden
Modell WH20B
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Vorbereitung des Reinraumbereichs, Bedienung&Wartung von Produktionsfließbändern, Wartung von Anlagen und Maschinen, Veterinärdienste
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013, Nur teilweiser Körperschutz
Gewicht (metrisch) 63 gsm