Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Oversleeves Bound
Artikelnummer. 16844800
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Universal
X-Large
Packungsgröße:
250 Paare
300 Paare
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16844800 X-Large 250 Paare
16854800 Universal 300 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16844800 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. WH20B0060005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Comfortable oversleeves featuring moisture vapor permeable fabric (breathable) to help reduce the risk of heat stress.
  • Bewährte Schutzbarriere gegen flüssige Chemikalien mit niedriger Konzentration sowie gefährliche biologische Flüssigkeiten und Partikel
  • Optimierte Passform für besseren Tragekomfort und erhöhte Sicherheit
  • Fusselarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe X-Large
Material Microporous Non-Woven Polyethylene Laminate
Farbe Weiß
Saumtyp Bound
Modell WH20B
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cleanroom Cleaning and Preparing, Production Line Support & Maintenance, Maintenance of Plant and Machines, Veterinary Services
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013, Nur teilweiser Körperschutz
Gewicht (metrisch) 63 gsm