Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Lab Coat Bound
Artikelnummer. 16834790
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Packungsgröße:
60 Stück
Artikelnummer. 16834790
Marke: Ansell WH20B0023103
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
AlphaTec™ 2000 STANDARD Lab coat is designed to allow water vapour (perspiration) to escape from the suit yet will withstand saturation of liquid chemicals and filter 100% of particulates down to 0.01 microns in size.
Designed to allow perspiration to escape from the suit and withstand saturation of liquid chemicals.
  • Filter 100% of particulates down to 0.01 microns in size
  • Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquids, and particulate biological hazards
  • Comfortable to wear featuring moisture vapor permeable fabric to help reduce the risk of heat stress
  • Optimized fit, improving wearer comfort and safety
  • Low linting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Controlled Environments Lab Coat
Größe Mittel
Geschlecht Unisex
Material Microporous Non-woven Polyethylene Laminate
Farbe Weiß
Verschlusstyp Zipper
Stulpenform Elastisch
Einwegprodukt Reusable
Widerstand Fluids
Modell Knee-length, 2000
Anzahl Taschen 2
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE CATEGORY III (Type PB (6)-B, EN 14126)
Autoklavierbar Not Autoclavable