Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Bound
320.04 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22917" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22917" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
2XL
3XL
4XL
5 XL
6 XL
7 XL
8 XL
Einheitsgröße
L
M
S
XL
XS
Farbe:
Weiß
Weiß, Grün, Green
Beschreibung
- Angenehm zu tragen durch für Feuchtigkeitsdampf durchlässiges (atmungsaktives) Material, um das Risiko von Wärmebelastungen zu verringern
- Optimierte Passform für bessere Bequemlichkeit beim Tragen und erhöhte Sicherheit
- Geringe Flusenbildung, um das Risiko einer Kreuzkontamination in gefährlichen Bereichen zu verringern
- Silikonfrei, wichtig bei Spritzlackieranwendungen
Spezifikation
Größe | 5 XL |
Material | Mikroporöses Polyethylenlaminat, nicht gewebt |
Farbe | Weiß |
Saumtyp | Gebunden |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 374:2003, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010,EN 13034:2005 + A1:2009,EN 1073-2:2002,EN 1149-5:2018,EN 14126:2003,EN ISO 13688:2013,DIN 32781:2010 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung und Vorbereitung von Reinräumen, Karosserieanstrich einschließlich Oberflächeninspektion, Unterstützung und Wartung der Produktionsfließbänder, Reinigung von Anlagen und Maschinen, Instandhaltung von Anlagen und Maschinen, Kriminaltechnik (CSI), Veterinärdienste |
Gewicht (metrisch) | 63 gsm |
Modell | W20B162 |