Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 Labormantel, Modell 209
Ansell™ AlphaTec™ 2000 Lab Coat zeichnet sich durch eine atmungsaktive mikroporöse Laminat-Technologie aus.
312.00 CHF - 502.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Chemical Resistant Lab Coat |
---|---|
Geschlecht | Unisex |
Material | Microporous Polyethylene Laminate |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Zipper |
Description
- Bewährte Schutzbarriere gegen flüssige Chemikalien mit niedriger Konzentration sowie gefährliche biologische Flüssigkeiten und Partikel
- Angenehm zu tragen durch für Feuchtigkeitsdampf durchlässiges (atmungsaktives) Material, um das Risiko von Wärmebelastungen zu verringern
- Optimierte Passform für besseren Tragekomfort und erhöhte Sicherheit
- Fusselarm
Specifications
Chemical Resistant Lab Coat | |
Microporous Polyethylene Laminate | |
Zipper | |
Limited-use | |
Chemicals | |
2 |
Unisex | |
Weiß | |
Elastic | |
Unsteril | |
Standard Length | |
CE Category III, EN 14126 |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Ansell AlphaTec™ 2000 Labormantel, Modell 209