Learn More
Ansell AlphaTec™ 1500 STANDARD Stitched, Model 138, Navy
Artikelnummer. p-200022869 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
4XL
5X-Large
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 18050120
Marke: Ansell NV15S0013808
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Provides comfortable protection from hazardous particulates in general industrial environments.
SUIT FEATURES:
  • 3 piece hood
  • Elasticated hood, wrists, waist and ankles
  • 2-way front zipper with resealable storm flap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzanzug mit Kapuze
Größe 4XL
Geschlecht Unisex
Material SMS-Faser
Farbe Marineblau
Einwegprodukt Reusable
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastic
Flaschenhalstyp Hooded
Hood Type 3-teilig, elastisch
Verschlusstyp 2-Weg-Reißverschluss mit Windschutzleiste
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse CE Kategorie III (Typ 5, Typ 6)
Widerstand Chemikalien, Partikel
Kragenform Elastische Kapuze
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE Number|EN ISO 13688:2013|EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010|EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010|EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010|EN 13034:2005 + A1:2009|EN 1073-2:2002
Latexfrei Yes