Learn More
Ansell AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched Coveralls, Model 113, Orange
Artikelnummer. p-200022875 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6X-Large
7X-Large
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 18000130
Marke: Ansell OR15S0011310
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Provides comfortable protection from hazardous particulates in critical environments.
DESIGN:
  • SMS fabrics are a particularly good barrier against particulates such as asbestos, brick dust and cement dust, and will provide protection from light aerosol mists; as found in some paint spray environments.
  • Anti-static suit, used for the stripping, clear up or handling of asbestos, general maintenance, construction and contract cleaning.
  • Stitched seams
  • Combining strength with particle barrier
SUIT FEATURES:
  • 3-piece hood
  • Elasticated hood, wrists, waist and ankles
  • 2-way front zipper with resealable storm flap
  • Finger loops
  • Anti-static treatment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Produkttyp Schutzanzug mit Kapuze
Größe 6X-Large
Geschlecht Unisex
Material Antistatisches SMS
Farbe Orange
Einwegprodukt Reusable
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastic, Fingerschlaufen
Flaschenhalstyp Hooded
Hood Type 3-teilig, elastisch
Verschlusstyp 2-Weg-Reißverschluss mit Windschutzleiste
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse CE Kategorie III (Typ 5, Typ 6)
Widerstand Antistatisch, Chemikalien, Partikel
Kragenform 3-piece hood
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 374:2003|EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010|EN 13034:2005 + A1:2009|CE Number|EN 1073-2:2002|EN 1149-5:2018|EN ISO 13688:2013
Latexfrei Yes
Zur Verwendung mit (Anwendung) Auspacken von Schüttgütern, Be- und Entladen von Prozessanlagen, Oberflächenprüfung, Markieren und Ausbessern, Montage und Prüfung von Komponenten, Anstrich- oder Reinigungswerkzeuge oder Roboter, Support und Wartung von Produktionsfließbändern
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado