Description
- Spezialschutz: Der AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Modell 111 bietet leichte Chemikalienbeständigkeit, schützt vor Asbest und filtert 99,9 % der Partikel mit einer Größe von über 3 Mikrometern sowie Ziegel- und Zementstaub, leichte Aerosole und Nebel.
- Erhöhte Atmungsaktivität: Die Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit dieses Asbestschutzanzugs reduziert zudem die Belastung des Trägers durch Hitzestress.
- Verbesserte Passform und Funktionen: Der Tragekomfort wird durch die optimale Passform dieses Schutzanzugs erhöht, während eine dreiteilige Kapuze zusätzlichen Schutz bietet, Fingerschlaufen für sicheren Halt sorgen und rote Nähte die einfache Erkennbarkeit gewährleisten.
- Zertifizierte antistatische Eigenschaften: Der AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Modell 111 ist nach den Antistatiknormen EN 1149-5 geprüft.
Spécification
Spécification
| Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
| Größe | 4XL |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Antistatisches SMS |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Fingerschlaufen, Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?