Learn More
Ansell AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched Coveralls, Model 111, Blue
Artikelnummer. p-200022876 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
L
X-Large
2X-Large
3X-Large
4XL
5X-Large
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18040150
missing translation for 'mfr': Ansell BL15S00111P02
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Provides comfortable protection from hazardous particulates in critical environments.
    • Specialized protection: The AlphaTec 1500 PLUS Stitched - Model 111 delivers light chemical resistance, guards against asbestos and filters 99.9% of particles over 3 microns in size, as well as brick and cement dust, light aerosols and mists
    • Heightened breathability: This asbestos protection suit's air and water vapor permeability also reduces wearers' exposure to heat stress
    • Enhanced fit and features: Wearer comfort is augmented by this protective body suit's optimal fit, while a three-piece hood offers additional protective coverage, finger loops offer a secure hold and red stitching ensures easy identification
    • Certified antistatic capabilities: The AlphaTec 1500 PLUS Stitched - Model 111 is tested against EN 1149-5 antistatic standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Produkttyp Schutzanzug mit Kapuze
Größe Small
Geschlecht Unisex
Material Antistatisches SMS
Farbe Blue
Einwegprodukt Reusable
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Fingerschlaufen, Elastic
Flaschenhalstyp Hooded
Hood Type 3-teilig, elastisch
Verschlusstyp 2-Weg-Reißverschluss mit Windschutzleiste
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse CE Kategorie III (Typ 5, Typ 6)
Widerstand Partikel, Antistatisch, Chemikalien
Kragenform Elastische Kapuze
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010∣EN 13034:2005 + A1:2009∣CE-Nummer∣EN 1073-2:2002∣EN 1149-5:2018∣EN ISO 13688:2013
Latexfrei Yes
Zur Verwendung mit (Anwendung) Auspacken von Schüttgütern, Be- und Entladen von Prozessanlagen, Oberflächenprüfung, Markieren und Ausbessern, Montage und Prüfung von Komponenten, Anstrich- oder Reinigungswerkzeuge oder Roboter, Support und Wartung von Produktionsfließbändern
Gewicht (metrisch) 60 gsm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato