Learn More
Ansell AlphaTec™ 1500 PLUS genähter Overall, Modell 103, Weiß
Artikelnummer. 18090130 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5XL
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
18090130 2XL 1 Stück
18040120 S 1 Stück
18060150 M 1 Stück
18030150 L 1 Stück
18060120 XL 1 Stück
18070120 3XL 1 Stück
18010130 4XL 1 Stück
18090120 5XL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 18090130 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. WH15S0010306
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet komfortablen Schutz vor gefährlichen Partikeln in kritischen Umgebungen.
    • Spezialschutz: Der AlphaTec 1500 PLUS Genäht - Schutzanzug Modell 103 besteht aus SMS Material, das den Träger vor Flüssigkeitsspritzern und Partikeln schützt und 99,9 % der Partikel mit einer Größe von über 3 Mikrometern herausfiltert.
    • Erhöhte Atmungsaktivität: Die Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit dieses schützenden Oberbekleidungsstücks trägt dazu bei, das Risiko übermäßiger Hitzebelastung zu minimieren und den Tragekomfort zu maximieren.
    • Gesicherte antistatische Eigenschaften: Der AlphaTec 1500 PLUS Stitched - Modell 103 ist außerdem nach den Antistatiknormen EN 1149-5 und AATC 76 geprüft.
    • Verbesserte Passform und Funktionen: Die optimierte Passform sorgt für Komfort, zu den zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen gehören ein Zwei-Wege-Reißverschluss mit wiederverschließbarer Sturmklappe, Fingerschlaufen sowie ein elastischer Bund, Handgelenk- und Knöchelbündchen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kragen-Overalls
Größe 2XL
Geschlecht Unisex
Material Antistatisches SMS
Farbe Weiß
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Taillenform Elastischer Rücken
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Fingerschlaufen
Flaschenhalstyp Kragen
Haubenausführung Ohne Kapuze
Verschlusstyp 2-Weg-Reißverschluss mit Windschutzleiste
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse CE Kategorie III (Typ 5, Typ 6)
Widerstand Antistatisch, Chemikalien, Partikel
Kragenform Kragen
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010|EN 13034:2005 + A1:2009|CE-Nummer|EN 1073-2:2002|EN 1149-5:2018|EN ISO 13688:2013
Latexfrei Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Oberflächenprüfung, Markierung und Ausbesserung, Lackieren oder Reinigen von Werkzeugen oder Robotern, Auspacken von Schüttgut, Be- und Entladen von Prozessanlagen, Unterstützung und Wartung von Produktionslinien, Montage und Inspektion von Bauteilen, Arbeiten mit Asbest, Umgang mit Pulvern, Anwendungen von Glasfaser/Harz/Keramikfasern