Learn More
Ansell AlphaTec™ 1500 PLUS Coverall with Hood
Artikelnummer. p-7228375
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5 XL
Packungsgröße:
30 Stück
40 Stück
Artikelnummer. 16834680
Marke: Ansell NV15S0011102
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anti-static suit, used for the stripping, clear up or handling of asbestos, general maintenance, construction and contract cleaning.
  • Bewährter Schutz, filtert 99,9 % von Partikel >mit 3 Mikrometer
  • Luft- und wasserdampfdurchlässig (atmungsaktiv), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
  • Optimierte Passform für bessere Bequemlichkeit beim Tragen und erhöhte Sicherheit
  • Silikonfrei, wichtig bei Spritzlackieranwendungen
  • Antistatisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe S
Material Antistatisches SMS
Farbe Weiß, Blau, Marineblau, Orange, Blue, Marineblau, Orange
Saumtyp Genäht
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 374:2003, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2018, EN ISO 13688:2013
Zur Verwendung mit (Anwendung) Auspacken von Schüttgütern, Be- und Entladen von Fördergeräten, Oberflächenprüfung, Markierung und Berührung, Montageprüfung & von Komponenten, Anstrich- oder Reinigungswerkzeugen oder Robotern, Bedienung&Wartung von Produktionsfließbändern
Gewicht (metrisch) 48 gsm
Modell N15S111