Learn More
Ansell AlphaTec™ 04-005 Certified Heavy Duty PVC Chemical Protection Gloves - Extended Cuff
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Nitril- und PVC-Mischung bieten chemischen Schutz gegen 6 Chemikalien, zertifiziert (JKLMPT) nach 18 EN ISO 374:2016
- Weitere 5 Chemikalien (AFNOS) haben in einem akkreditierten Labor eine Permeationsstufe 2 oder höher erreicht.
- Das spezielle Schaumdesign bietet Ölbeständigkeit und verbessert die Grifffähigkeit in nassen oder öligen Umgebungen.
- Nahtloses 13-Gauge-Baumwolldesign erhöht Komfort und Schutz.
- Entspricht den FDA- und EU-Lebensmittelvorschriften
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Blau |
| Latex Free | No |
| Material | Nitril-/PVC-Mischung |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Größe | 9 |
| Norm EN 388 | 4131A |
| EN ISO 374-1 | Typ A |
| EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | JKLMPT |
| Mehr anzeigen |