Learn More
Skytec™ AlphaShield - S2200 Einweg-Schutzanzug
Beschreibung
- Leichtes mikroporöses Polyethylen (PE)-Laminat
- Eingefasste Naht für zusätzlichen Schutz und Festigkeit
- Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Sturmklappe
- Die Daumenschlaufe sorgt dafür, dass der Armschutz auch beim Anheben des Arms an Ort und Stelle bleibt.
- Elastischer Bund für bessere Passform
- Die innovative, dreiteilige elastische Kapuzenkonstruktion sorgt für zusätzlichen Komfort, Langlebigkeit und optimale Passform.
- Elastische Knöchel- und Handgelenksbündchen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Chemikalienresistente Overalls |
| Größe | M |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Spinnvlies-Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |