Learn More
Skytec™ AlphaShield - S2200 Einweg-Schutzanzug
Artikelnummer. 31702865 Alle ansehen Skytec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31702865 XL 50 Stück
31702869 S 50 Stück
31702874 M 50 Stück
31702857 L 50 Stück
31702867 2XL 50 Stück
31702864 3XL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31702865 Lieferant Skytec™ Lieferanten-Nr. PDS2B/HS2200/WH4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    463.58 CHF
    337.87 CHF / 50 Stück
    Sparen 125.71 CHF
    27% Rabatt
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einweg-Schutzanzug mit begrenzter Lebensdauer und eingefasster Naht, entwickelt zum Schutz von Arbeitern und zur Vermeidung von Kontaminationen in sensiblen Umgebungen.
  • Leichtes mikroporöses Polyethylen (PE)-Laminat
  • Eingefasste Naht für zusätzlichen Schutz und Festigkeit
  • Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit wiederverschließbarer Sturmklappe
  • Die Daumenschlaufe sorgt dafür, dass der Armschutz auch beim Anheben des Arms an Ort und Stelle bleibt.
  • Elastischer Bund für bessere Passform
  • Die innovative, dreiteilige elastische Kapuzenkonstruktion sorgt für zusätzlichen Komfort, Langlebigkeit und optimale Passform.
  • Elastische Knöchel- und Handgelenksbündchen
Spezifikation
Produkttyp Chemikalienresistente Overalls
Größe XL
Geschlecht Unisex
Material Polyethylen/Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 3-teilig, elastisch
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Gebunden
Sterilität Unsteril
Widerstand Antistatisch, Partikel, Flüssig, Chemikalien
Zertifizierung/Konformität CE III oder - EN 1073-2:2002 Klasse 1 oder - EN 1149-5:2018 oder - EN 13034:2005 + A1:2010 Typ 6 oder - EN 13982-1:2004 + A1:2010 Typ 5 oder - EN 14126:2003 + AC:2004 Typ 3B, Typ 4B, Typ 5B, Typ 6B
Zur Verwendung mit (Anwendung) Landwirtschaftliche Instandhaltung, Biogefahren, Umgang mit Chemikalien und deren Eindämmung, Reinraumtechnik, Elektrotechnik und -wartung, Lackier- und Oberflächenbearbeitung
Gewicht (metrisch) 315 g