Learn More
Skytec™ Alphashield 2000CP-S2BH-CP Einweg-Schutzanzug
Artikelnummer. 31702871 Alle ansehen Skytec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31702871 2XL 50 Stück
31702853 S 50 Stück
31702859 M 50 Stück
31702855 L 50 Stück
31702852 XL 50 Stück
31702860 3XL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31702871 Lieferant Skytec™ Lieferanten-Nr. PDS2B/HS200C/WH5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    593.00 CHF
    432.20 CHF / 50 Stück
    Sparen 160.80 CHF
    27% Rabatt
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einweg-Schutzanzug mit begrenzter Lebensdauer aus leichtem Material mit atmungsaktiver Folie, entwickelt zum Schutz von Arbeitern und zur Vermeidung von Kontaminationen in sensiblen Umgebungen.
  • Leichtes Spinnvlies-Polypropylen mit atmungsaktiver Außenfolie
  • Rückenkomfortpanel und Zwickelbereich
  • Zusätzliche Abdichtung der Sturmklappe für extra Schutz
  • Die Daumenschlaufe sorgt dafür, dass der Armschutz auch beim Anheben des Arms an Ort und Stelle bleibt.
  • Die dreiteilige, elastische Kapuzenkonstruktion sorgt für zusätzlichen Komfort, Langlebigkeit und optimale Passform.
  • Elastische Knöchel- und Handgelenksbündchen
Spezifikation
Produkttyp Chemikalienresistente Overalls
Größe 2XL
Geschlecht Unisex
Material Spinnvlies-Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 3-teilig, elastisch
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Widerstand Antistatisch, Partikel, Flüssig, Chemikalien
Zertifizierung/Konformität CE III oder - UKCA oder - EN 1073-2:2002 KLASSE 1 oder - EN 1149-5:2018 oder - EN 13034:2005 + A1:2010 Typ 6 oder - EN 13982-1:2004 + A1:2010 Typ 5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Landwirtschaftliche Instandhaltung, Biogefahren, Umgang mit Chemikalien und deren Eindämmung, Reinraumtechnik, Elektrotechnik und -wartung, Lackier- und Oberflächenbearbeitung
Gewicht (metrisch) 550 g