Learn More
Skytec™ Alphashield 2000CP-S2BH-CP Einweg-Schutzanzug
Descripción
- Leichtes Spinnvlies-Polypropylen mit atmungsaktiver Außenfolie
- Rückenkomfortpanel und Zwickelbereich
- Zusätzliche Abdichtung der Sturmklappe für extra Schutz
- Die Daumenschlaufe sorgt dafür, dass der Armschutz auch beim Anheben des Arms an Ort und Stelle bleibt.
- Die dreiteilige, elastische Kapuzenkonstruktion sorgt für zusätzlichen Komfort, Langlebigkeit und optimale Passform.
- Elastische Knöchel- und Handgelenksbündchen
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Chemikalienresistente Overalls |
| Größe | S |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Spinnvlies-Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?