Learn More
Skytec™ Alphashield 2000+- S2BH+ Einweg-Schutzanzug
Artikelnummer. 31702851
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
31702851 S 50 Stück
31702863 M 50 Stück
31702870 L 50 Stück
31702862 XL 50 Stück
31702856 2XL 50 Stück
31702873 3XL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31702851 Lieferant Skytec™ Lieferanten-Nr. PDS2B/HS200+/WH1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    524.33 CHF
    382.17 CHF / 50 Stück
    Sparen 142.16 CHF
    27% Rabatt
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einweg-Schutzanzug mit begrenzter Lebensdauer aus leichtem Material mit atmungsaktiver Folie, entwickelt zum Schutz von Arbeitern und zur Vermeidung von Kontaminationen in sensiblen Umgebungen.
  • Spinnvlies-Polypropylen mit atmungsaktiver Außenfolie, beständig gegen chemische Flüssigkeiten (EN368 und Blut) ASTM F1670) Durchdringungsbeständigkeit für erstklassigen Schutz
  • Robust, langlebig und komfortabel
  • Verbesserte Passform dank zweiteiligem Schrittmuster
  • Schnelles und einfaches An- und Ausziehen im Notfall dank längerem Zwei-Wege-Reißverschluss
  • Vollständig elastische Kapuze, Knöchel- und Handgelenkbündchen
Spezifikation
Produkttyp Chemikalienresistente Overalls
Größe S
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 3-teilig, elastisch
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Widerstand Antistatisch, Partikel, Flüssig, Chemikalien
Zertifizierung/Konformität CE III oder - UKCA oder - EN 1073-2:2002 Klasse 1 oder - EN 1149-5:2018 oder - EN 13034:2005 + A1:2010 Typ 6 oder - EN 13982-1:2004 + A1:2010 Typ 5 oder - EN 14126:2003 + AC:2004 Typ 5B, Typ 6B
Zur Verwendung mit (Anwendung) Landwirtschaftliche Instandhaltung, Biogefahren, Umgang mit Chemikalien und deren Eindämmung, Reinraumtechnik, Elektrotechnik und -wartung, Lackier- und Oberflächenbearbeitung
Gewicht (metrisch) 350 g