Learn More
Skytec™ Alphashield 1000-S1BH Einweg-Schutzanzug
Artikelnummer. 31702872 Alle ansehen Skytec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
31702872 2XL 50 Stück
31702866 S 50 Stück
31702861 M 50 Stück
31702854 L 50 Stück
31702868 XL 50 Stück
31702850 3XL 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31702872 Lieferant Skytec™ Lieferanten-Nr. PDS1B/HS1000/WH5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    538.86 CHF
    392.73 CHF / 50 Stück
    Sparen 146.13 CHF
    27% Rabatt
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Leichter Einweg-Schutzanzug zum Schutz von Arbeitern und zur Vermeidung von Kontaminationen in sensiblen Umgebungen.
  • Die dreiteilige, elastische Kapuzenkonstruktion sorgt für zusätzlichen Komfort, Langlebigkeit und optimale Passform.
  • Elastische Knöchel- und Handgelenksbündchen
  • Die Sturmklappe über dem Reißverschluss bietet zuverlässigen Schutz
  • Schnelles und einfaches An- und Ausziehen dank längerem Zwei-Wege-Reißverschluss
  • Elastischer Bund hinten für mehr Komfort
Spezifikation
Produkttyp Chemikalienresistente Overalls
Größe 2XL
Geschlecht Unisex
Material Spinnvlies-Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 3-teilig, elastisch
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Widerstand Antistatisch, Partikel, Flüssig, Chemikalien
Zertifizierung/Konformität CE III oder - UKCA oder - EN 1073-2:2002 KLASSE 1 oder - EN 1149-5:2018 oder - EN 13034:2005 + A1:2010 Typ 6 oder - EN 13982-1:2004 + A1:2010 Typ 5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Landwirtschaftliche Instandhaltung, Biogefahren, Umgang mit Chemikalien und deren Eindämmung, Reinraumtechnik, Elektrotechnik und Instandhaltung
Gewicht (metrisch) 207 g